Learn More
Paraffine, pure, jaune tendre, SLR, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient en plastique
Conditionnement:
500g
Spécification
Spécification
| CAS | 64771-71-7 |
| Point de fusion | 38°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Point d’ébullition | 200°C |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Formule moléculaire | C10H21 |
| Numéro MDL | 131611 |
| Quantité | 500 g |
| Poids moléculaire (g/mol) | 141.28 |
| Forme physique | Solide |