Learn More
Amcor Film d’emballage de laboratoire Parafilm™ M
Code produit. 12613586
Click to view available options
Longueur (métrique):
15,2 m
38 m
75 m
76 m
Largeur (métrique):
5 cm
10 cm
51 cm
Couleur:
Naturel
Violet
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
24 pièces
6 pièces
Code produit. 12613586
Marque: Amcor PM996
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Revêtement efficace et économique pour les tubes à essai, les béchers, les flacons, les boîtes de Petri, les bouteilles et divers autres instruments et objets présentant une surface irrégulière.
Revêtement efficace et économique pour les tubes à essai, les béchers, les flacons, les boîtes de Petri, les flacons et divers autres instruments et objets présentant une surface irrégulière.
  • Protégez l’intégrité des applications de recherche grâce à une barrière étanche à l’humidité qui est dotée d’un joint solide et qui ne se retire pas de la verrerie, malgré le relâchement
  • Réduisez le risque d’altération des données grâce à un revêtement inodore, incolore et semi-transparent
  • Empêche la perte d’humidité et de volume liée à la composition du matériau et au joint étanche
  • Son matériau flexible et auto-scellant lui permet de s’accrocher aux formes et aux surfaces irrégulières
  • Peut devenir 200 % plus long qu’à l’origine lorsqu’il est étiré
  • Résistance jusqu’à 48 heures à de nombreuses substances polaires telles que les solutions salines, les acides inorganiques et les solutions alcalines
Perméabilité
  • Oxygène : (ASTM 1927-98) 150 cc/m² d à 23°C et 50 % d’HR
  • Dioxyde de carbone : (méthode IR modulée) 1200 cc/m² d à 23°C et 0 % d’HR
  • Vapeur d’eau : (ASTM F1249-01)
    • À plat : 1 g/m² d à 38° C et 90 % d’HR
    • Plié : 1 g/m² d à 38° C et 90 % d’HR
Effets des réactifs courants
  • Permanganate de potassium
    • 5 % : aucun effet apparent, sauf une coloration marron foncé permanente en 18 heures
    • 0,1 % : identique à la solution à 5 %, mais un peu moins de couleur
  • Solution d’iode (0,1 N)
    • Aucun effet sauf une coloration brune en 18 heures
  • Alcool éthylique (95 %)
    • Aucun effet apparent sauf un léger blanchissement en 24 heures
  • Aucun effet apparent en 24 heures :
    • Acide chlorhydrique concentré (12 N) et dilué (5 N)
    • Acide sulfurique concentré (36 N) et dilué (5 N)
    • Acide nitrique concentré (16 N) et dilué (5 N)
    • Hydroxyde de sodium concentré (22 %)
    • Hydroxyde d’ammonium concentré (28 % NH<sub>3</sub>)
    • Solution saline (NaCl) (20 %)
    • Alcool isopropylique (99 %)
  • Non recommandé pour l’utilisation avec des solvants chlorés aliphatiques ou aromatiques non polaires
  • Le film devient souple et collant entre 130°F et 150°F (54°C et 66°C) environ
Bestellinformation
Les rouleaux 13-374-10, 13-374-12 et 13-374-16 sont emballés dans des boîtes de distribution en carton.
Spezifikation
Applications Revêtement efficace et économique, suremballage pour sécuriser davantage les bouchons, couvercles et capuchons ; revêtement pour plateau ou étagère permettant d’éviter que les flacons ou instruments ne glissent.
Longueur (impériale) 125 pieds
Couleur Naturel
Description Amcor PM996
Type de produit Film de scellage
Largeur (impériale) 4 po
Largeur (métrique) 10 cm
Longueur (métrique) 38 m
Matériau Thermoplastique
Épaisseur 5 mil
À utiliser avec (équipement) Film Parafilm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt