Learn More
Thermo Scientific Chemicals Paraformaldéhyde, 4 % en PBS
Code produit. p-7042260
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
Code produit. 15424389
Marque: Thermo Scientific Chemicals J61899.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Paraformaldéhyde, CH2O, numéro CAS 30525-89-4, oxyde de méthylène, paraformaldéhyde, formaline, paraforme, aldéhyde méthylique, aldéhyde formique, formol, oxyméthylène, méthanal, oxométhane, 500 ml, CHEBI:16842, H317-H318-H351
Le paraformaldéhyde, 4 % en PBS, est utilisé pour préserver les tissus pour l'histologie courante.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l'origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l'étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d'article / de produit Alfa Aesar d'origine ou la référence SKU n'a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le paraformaldéhyde, 4 % en PBS, est utilisé pour préserver les tissus pour l’histologie courante.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec le laiton, l’acier, le cuivre, les anhydrides acides, les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 30525-89-4
Formule moléculaire CH2O
Poids moléculaire (g/mol) 30.026
Numéro MDL MFCD00133991
Clé InChI WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme formaline, méthanal, oxyde de méthylène, paraformaldéhyde, oxométhane, paraforme, aldéhyde formique, oxyméthylène, aldéhyde méthylique, methyl aldehyde
CID PubChem 712
ChEBI CHEBI : 16842
Nom IUPAC formaldéhyde
SMILES C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Paraformaldéhyde
Forme physique Liquide
Quantité 250 mL
Informations sur la solubilité Miscible with water.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Paraformaldehyde, 4% in PBS
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: paraformaldehyde, sodium chloride, phosphoric acid, potassium chloride