Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorure de pararosaniline, 95 %, pur
Code produit 10507182 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10507182 25 g Flacon en verre 25g
10746003 5 g Flacon en verre 5g
11946931 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10507182 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 416800250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    86.65€ / 25g
    Économisez 18.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 569-61-9 | C19H17N3·HCl | 323.83 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
  • Idéal pour l’analyse par ICP-MS et ICP-MS haute résolution.
  • Évalué pour 65 métaux à des concentrations en ppt de faible niveau.
  • Fabrication, purification et conditionnement dans une salle blanche de classe 1000.
  • Conditionné dans du Teflon FEP spécialement nettoyé pour les flacons en PFA afin d’assurer l’intégrité du produit et d’éliminer la lixiviation des métaux des flacons en verre.
  • Durée de conservation de trois ans à partir de la fabrication - disponible sur le certificat d’analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 569-61-9
Formule moléculaire C19H17N3·HCl
Poids moléculaire (g/mol) 323.83
Clé InChI JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme basic red 9, pararosaniline hydrochloride, parafuchsin, pararosaniline chloride, parafuchsine, p-fuchsin, basic fuchsin, ci basic red 9, c.i. basic red 9, parafuksin
CID PubChem 11292
ChEBI CHEBI:87663
Nom IUPAC 4-[(-Aminophényl)-(-iminocyclohexa--dien--ylidène)méthyl]aniline4-aminophényl)-(4-iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)méthyl]aniline ;chlorhydrate
SMILES C1=CC(=N)C=CC1=C(C2=CC=C(C=C2)N)C3=CC=C(C=C3)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Pararosaniline chloride
Point de fusion 268.0°C to 270.0°C
Couleur Vert
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Informations sur la solubilité Solubility in water: 10g/L (25°C). Other solubilities: 65g/L ethanol
Poids de la formule 323.83
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Pararosaniline chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.