Learn More
Parbendazole, LoGiCal
Code produit 30461046
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461046 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461046 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0892.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Parbendazole
CAS 14255-87-9
Noms d’analytes ou de composants Parbendazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C13 H17 N3 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Carbamic acid, N-(6-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester, 2-Benzimidazolecarbamic acid, 5-butyl-, methyl ester (8CI), Carbamic acid, (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)-, methyl ester (9CI), 5-Butyl-2-(carbomethoxyamino)benzimidazole, Helatac, Helmatac, Methyl (5-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate, Methyl 5(6)-butyl-2-benzimidazolecarbamate, Methyl 5-butylbenzimidazole-2-carbamate, PBZ, PBZ (fungicide), Parbendazole, SKF 29044, SKF-29044, Methyl 5-butyl-2-benzimidazolecarbamate, Albendazole related
Formule InChI InChI=1S/C13H17N3O2/c1-3-4-5-9-6-7-10-11(8-9)15-12(14-10)16-13(17)18-2/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H2,14,15,16,17)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES CCCCc1ccc2nc(NC(=O)OC)[nH]c2c1
Nom IUPAC N-(6-butyl-1H-benzimidazol-2-yl)carbamate de méthyle
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 247.29
Quantité 10 mg
Poids de la formule 247,1321 g/mol