Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Paris
Code produit 15998401
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Conditionnement:
1 paire
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
15998401 43 1 paire
15958401 39 1 paire
15968401 40 1 paire
15978401 41 1 paire
15988401 42 1 paire
15908411 44 1 paire
15918411 45 1 paire
15928411 46 1 paire
15938411 47 1 paire
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 15998401 Fournisseur Emma Safety Footwear Code fournisseur MM40464743
Expédition estimée: 04-12-2026
Textile en tissu léger, recouvert de polyuréthane, avec pointe de protection en composite de nano-carbone. Fonctionne parfaitement sur les lieux de travail où la sécurité et le confort durable sont des priorités absolues. La semelle intérieure en PU extrêmement confortable garantit un soutien et un rembourrage durables du pied.
  • Chaussures de sécurité S1P avec plaque de semelle pour travaux secs
  • Textile tissé
  • Revêtement en polyuréthane
  • Antibactérien Hydro-Tec™
  • Sans métal
  • Doublure sans chrome
  • Certification ESD
Spécification
Certifications/Conformité EN ISO 20345:2011
Type de bouchon Lacets
Couleur Noir, Gris
Conception Paris
Matériau de revêtement Antibactérien Hydro-Tec™
Matériau Textile
Dimensions 43
Matériau au niveau des orteils Composite