Learn More
Parker domnick hunter™ Cartouche de dessiccant transparente pour générateurs de gaz d’hydrogène
Click to view available options
Type:
Cartouche de desséchant
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Contient une combinaison de microbilles de dessiccant blanches et orange indiquant que les microbilles sont transparentes lorsqu’elles deviennent saturées
- La cartouche jetable ne peut pas être régénérée à chaud
- Scellée sous vide dans une feuille d’aluminium
- Convient à tous les modèles de générateurs d’hydrogène UHP domnick hunter™
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Générateurs de gaz hydrogène uhp-20h, uhp-40h et uhp60h |
| À utiliser avec (équipement) | Générateurs de gaz hydrogène uhp-20h, uhp-40h et uhp60h |
| Comprend | Combinaison de microbilles de dessiccant blanches et orange indiquant que les microbilles sont transparentes lorsqu’elles deviennent saturées |
| Type | Cartouche de desséchant |