Learn More
Parker domnick hunter™ Générateurs d’hydrogène ultra-haute pureté pour GC et GC/MS
Code produit. 12535686
Click to view available options
Débit:
160°ml/min
250°ml/min
500°ml/min
Puissance:
170 W
210 W
230 W
Modèle:
20H-MD
40H-MD
60H-MD
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12535686
Marque: Parker domnick hunter™ 20HMD
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les générateurs à faible entretien à pureté ultra-élevée fournissent de l’hydrogène pour les applications de gaz vecteur GC et GC/MS, ainsi que tous les détecteurs de combustion couramment utilisés en GC
Produisez de l’hydrogène à partir d’électricité et d’eau simplement déionisée, à basse pression et uniquement à la demande. Choisissez parmi trois modèles différents, avec des débits allant de 160 ml/min à 500 ml/min Tous les modèles disposent d’un système unique d’alarme et de surveillance du générateur qui garantit une fiabilité élevée et la sécurité de l’utilisateur.
  • La membrane échangeuse d’ions produit un flux d’hydrogène ultra-pur ; le dessiccateur à dessiccant régénérateur le purifie davantage pour une utilisation comme gaz porteur
  • Gaz à la demande : pas de période de préchauffage
  • Les unités de compression cellulaire et de gestion de l’eau garantissent la fiabilité et la longévité des cellules
  • Le système de surveillance/d’alarme permet la détection automatique des fuites d’hydrogène et la surveillance continue des paramètres vitaux
  • Système de protection contre les explosions à sept étages avec un minimum de gaz stocké qui signifie un fonctionnement en toute sécurité
Les produits de ce groupe disposent d’une alimentation universelle et peuvent être utilisés avec n’importe quelle tension de 100-230 V 50/60 Hz.
Compliance
Homologués et conformes CE, CSA et UL.
Garantie
Deux ans, cellule ; un an, système entier
Spécification
Certifications/Conformité CE, CSA, UL
Profondeur (impériale) 18,5 in
Profondeur (métrique) 47 cm
Débit 160°ml/min
Hauteur (impériale) 17,9 in
Hauteur (métrique) 45,6cm
Température ambiante max. de fonctionnement 5° à 40°C
Port de sortie Raccord à compression de 0,125 po
Tension 90 à 264 V
Poids (métrique) 25 kg
Largeur (impériale) 13,5 in
Alimentation électrique 90 à 264 V, 50/60 Hz
Modèle 20H-MD
Pression 10 à 100 psi
Puissance 170 W
Fréquence 50/60 Hz
Pureté 99,9999%
Type Générateur de gaz vecteur hydrogène