Learn More
Cole-Parmer™ Vanne multimédia Parker Hannifin™ NF à 2 voies
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable (316L), PTFE
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Vanne multimédia NF à 2 voies
- Les bobines sont conçues pour un service continu et sont encapsulées pour être à l’abri de la poussière et de la saleté
- Vitesse élevée : le temps de réponse typique est inférieur à 5 ms
- Pression maximale jusqu’à 1250 psi
- Fabriqués en acier inox passivé, résistant à la corrosion
- Étanche à 1 x 10-7 cc/sec/atm hélium
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (316L), PTFE |
| À utiliser avec | Gaz et liquides compatibles avec des matériaux humides |
| Gamme de produits | Vanne multimédia |
| Débit | 110 LPM |
| Admission | 1/16 po A-Lok |
| Pression maximale | 1250°psi |
| Max. Operating Temperature (English) | 221 °F |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 105 °C |
| Type de produit | Vanne multimédia NF à 2 voies |