Learn More
Paroxétine EP Impureté B, Mikromol™
Code produit 30458482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458482 4 x 25 mg 100mg
17930596 25 mg 25mg
17922406 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30458482 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1032.0200254AMP
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Paroxétine EP Impureté B, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sesamol
CAS 533-31-3
Noms d’analytes ou de composants Sesamol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C7 H6 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1,3-Benzodioxol-5-ol (Sesamol), Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. B (EP), Paroxetine Imp. B (EP), 1,3-Benzodioxol-5-ol, Sesamol, BRL-43782, Paroxetine Related, 3,4-Methylenedioxyphenol, Sesamol (BRL43782), BP Paroxetine Impurity Standard, Paroxetine Hydrochloride Impurity B, Paroxetine Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C7H6O3/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3,8H,4H2
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Oc1ccc2OCOc2c1
Nom IUPAC 1,3-benzodioxol-5-ol
Poids moléculaire (g/mol) 138.12
Quantité 4 x 25 mg
Poids de la formule 138,0317 g/mol