Learn More
Paroxétine EP Impureté G (Paroxétine USP Composé apparenté E) sous forme de chlorhydrate, Mikromol™
Code produit 18071380
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18071380 100 mg 100mg
18093380 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18071380 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1032.07
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Paroxétine EP Impureté G (Paroxétine USP Composé apparenté E) sous forme de chlorhydrate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
CAS 1012886-75-7
Noms d’analytes ou de composants 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H14 F N . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. G (EP), Paroxetine Imp. G (EP), 4-(4-Fluorophenyl)-1-methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Anhydrous Imp. G (EP) as Hydrochloride, Paroxetine Related Compound E as Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate Impurity G as Hydrochloride, Paroxetine Hydrochloride Impurity G as Hydrochloride, Paroxetine Impurity G as Hydrochloride, Paroxetine Impurity G as Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C12H14FN.ClH/c1-14-8-6-11(7-9-14)10-2-4-12(13)5-3-10;/h2-6H,7-9H2,1H3;1H
SMILES Cl.CN1CCC(=CC1)c2ccc(F)cc2
Nom IUPAC 4-(4-fluorofenil)-1-metil-3,6-dihidro-2H-piridina;clorhidrato
Poids moléculaire (g/mol) 227.71
Quantité 100 mg
Poids de la formule 227.0877 g/mol