Learn More
Paroxétine.HCl.hémihydrate, 1 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), Lipomed
Code produit 30458802
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458802 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458802 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMPRX1254HC1LM
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Paroxétine.HCl.hémihydrate, 1 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
CAS 110429-35-1
Noms d’analytes ou de composants Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire 2 C19 H20 F N O3 . 2 Cl H . H2 O
Concentration 1 mg/mL
Synonyme Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), (3 S,4 R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S,4 R)- (9 CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)piperidine hydrochloride hemihydrate, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES O.Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2 CCNC[C@H]2 COc3ccc4OCOc4c3.Fc5ccc(cc5)[C@@H]6 CCNC[C@H]6 COc7ccc8OCOc8c7
Nom IUPAC (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxyméthyl)-4-(4-fluorophényl)pipéridine;hydrate;dichlorhydrate
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 749.67
Quantité 1 mL
Poids de la formule 748,2494 g/mol