Learn More
Chlorhydrate de paroxétine hémihydraté 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre anhydre), LoGiCal
Code produit 30458527
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458527 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458527 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0264.0001
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Paroxétine chlorhydrate hémihydraté 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre anhydre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
CAS 110429-35-1
Noms d’analytes ou de composants Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire 2 C19 H20 F N O3 . 2 Cl H . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), (3 S,4 R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S,4 R)- (9 CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3 S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)piperidine hydrochloride hemihydrate, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A, BRL-29060 A
Formule InChI InChI=1 S/2C19H20FNO3.2 ClH.H2O/c2*20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;;/h2*1-6,9,14,17,21 H,7-8,10-12H2;2*1 H;1H2/t2*14-,17-;;;/m00.../s1
SMILES O.Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2 CCNC[C@H]2 COc3ccc4OCOc4c3.Fc5ccc(cc5)[C@@H]6 CCNC[C@H]6 COc7ccc8OCOc8c7
Nom IUPAC (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxyméthyl)-4-(4-fluorophényl)pipéridine;hydrate;dichlorhydrate
Solvent or Matrix Méthanol
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 749.67
Quantité 1 mL
Poids de la formule 748,2494 g/mol