Learn More
Chlorhydrate de paroxétine hémihydraté, LoGiCal
Code produit 30461369
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461369 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461369 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0264.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
CAS 110429-35-1
Noms d’analytes ou de composants Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire 2 C19 H20 F N O3 . 2 Cl H . H2 O
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), (3S,4R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3S,4R)- (9CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)piperidine hydrochloride hemihydrate, Paroxetine hydrochloride hemihydrate, BRL-29060A, Form 1 Pseudopolymorph, Paroxetine hydrochloride hemihydrate (BRL29060A), BP Paroxetine Impurity Standard, Spiked with Ph Eur Paroxetine Hydrochloride Impurity G, BRL-55490 (F-THP)
Formule InChI InChI=1S/2C19H20FNO3.2ClH.H2O/c2*20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;;/h2*1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;2*1H;1H2/t2*14-,17-;;;/m00.../s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES O.Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3.Fc5ccc(cc5)[C@@H]6CCNC[C@H]6COc7ccc8OCOc8c7
Nom IUPAC (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxyméthyl)-4-(4-fluorophényl)pipéridine;hydrate;dichlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 749.67
Quantité 10 mg
Poids de la formule 748,2494 g/mol