Learn More
Chlorhydrate de paroxétine hémihydraté, Mikromol™
Code produit 18082190
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18082190 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18082190 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0264.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
paroxétine chlorhydrate hémihydraté
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
CAS 110429-35-1
Noms d’analytes ou de composants Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire 2 C19 H20 F N O3 . 2 Cl H . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Paroxetine Hydrochloride Hemihydrate, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:2:1), (3S,4R)-, Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3S,4R)- (9CI), Piperidine, 3-[(1,3-benzodioxol-5-yloxy)methyl]-4-(4-fluorophenyl)-, hydrochloride, hydrate (2:1), (3S-trans)-, (-)-trans-4-(4-Fluorophenyl)-3-(3,4-methylenedioxyphenoxymethyl)piperidine hydrochloride hemihydrate, Paroxetine hydrochloride hemihydrate, BRL-29060A, Form 1 Pseudopolymorph, Paroxetine hydrochloride hemihydrate (BRL29060A), BP Paroxetine Impurity Standard, Spiked with Ph Eur Paroxetine Hydrochloride Impurity G, BRL-55490 (F-THP)
Formule InChI InChI=1S/2C19H20FNO3.2ClH.H2O/c2*20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;;;/h2*1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;2*1H;1H2/t2*14-,17-;;;/m00.../s1
SMILES O.Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)[C@@H]2CCNC[C@H]2COc3ccc4OCOc4c3.Fc5ccc(cc5)[C@@H]6CCNC[C@H]6COc7ccc8OCOc8c7
Nom IUPAC (3S,4R)-3-(1,3-benzodioxol-5-yloxyméthyl)-4-(4-fluorophényl)pipéridine ;hydraté;dihydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 749.67
Quantité 250 mg
Poids de la formule 748,2494 g/mol