Learn More
Heathrow Scientific™ Séparateurs pour boîtes de flacons cryogéniques
Faites correspondre la séparation à vos besoins en tubes. Les séparateurs Heathrow Scientific™ pour boîtes de flacons cryogéniques stabilisent les tubes de 1,5 / 2,0 ml à l’intérieur de leur boîte pendant le stockage et le transport.
Marque: Heathrow Scientific™ HS2860E
Code nomenclature Nacres: NB.02
Informations supplémentaires : Poids : 0.26540kg
Description
- Maintient les flacons à la verticale pendant le stockage et le transport
- A utiliser avec des tubes 1,5 / 2,0 ml
Spécification
Carton | |
100 tubes de 1,5/2,0mL | |
Boîtes à flacons cryogéniques | |
13,3 cm |
Insert diviseur de boîte | |
Blanc | |
13,3 cm |