Learn More
Memmert Pass-through Oven UF260TS TwinDISPLAY, 256L, 20-250°C, Forced Convection
Marque:  Memmert UF260TS
Pass-through Oven UF260TS TwinDISPLAY, 256L, 20-250°C, Forced Convection
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16398027
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11035.00€
    10699.00€ / 1 pièce
    Économisez 336.00€
    3% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 03-02-2026