Learn More
Memmert Pass-through Oven UF750TS TwinDISPLAY, 749L, 20-250°C, Forced Convection
Marque:  Memmert UF750TS
Pass-through Oven UF750TS TwinDISPLAY, 749L, 20-250°C, Forced Convection
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 16318037
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18060.00€
    17511.00€ / 1 pièce
    Économisez 549.00€
    3% de réduction
Il en reste null
Expédition estimée: 02-02-2026