Learn More
Wilhelm Ulbrich™ Pipettes Pasteur
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
230 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Utilisées pour le transfert des liquides
Spécification
Spécification
| Quantité | 1000/boîte |
| Longueur (métrique) | 230 mm |
| Type | Pipette Pasteur |