Learn More
Microspec™ Pipette Pasteur
Click to view available options
Volume (métrique) de distribution:
1 ml
3 ml
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
500 pièces
Description
Conditionnement en vrac de 500. Disponibles en version stérile ou non stérile.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Calibré | Non |
| Stérilité | Non stérile |
| Graduée | Oui |
| Quantité | 500 |
| Volume (métrique) de distribution | 3 ml |
| Couleur | Transparent |
| Jetable | Oui |