Learn More
KARTELL Pasteur Pipette
These disposable Pasteur Pipettes are ideal for the precise transfer of samples.
28.45€ - 158.00€
Spécification
Matériau | Polyethylene |
---|---|
Couleur | Clear |
Longueur (métrique) | 150 mm |
Type | Pasteur Pipet |
Jetable | Single-use |
Code produit | Marque | Stérilité | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Stérilité | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17848085
|
KARTELL
00329/1 |
Sterile | 4 mL |
87.50€
500 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17818085
|
KARTELL
00330/1 |
Sterile | 5 mL |
87.50€
500 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17838085
|
KARTELL
00334/1 |
Sterile | 7 mL |
87.50€
500 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17808085
|
KARTELL
88335/1 |
Non-sterile | 4 mL |
28.45€
500 pièces |
Expédition estimée: 27-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
17828085
|
KARTELL
88336/1 |
Non-sterile | 5 mL |
28.45€
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10275231
|
KARTELL
0033000 |
Sterile | 5.4 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10274991
|
KARTELL
0032900 |
Sterile | 4.4 mL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
- Disposable PE pipette with bulb and graduations.
- The slender tip guarantees precision transfer of the sample.
- Sterile pipettes individually wrapped.
Spécification
Polyethylene | |
150 mm | |
Single-use |
Clear | |
Pasteur Pipet |