Learn More
Kartell™ Pipette Pasteur
Click to view available options
:
Aspiration par poire : 3.5mL
Description
Spécification
Spécification
| Contenance du bulbe (métrique) | 3,5 ml |
| Diamètre (métrique) externe | Tige : 5 mm |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Non stérile |
| Gouttes/ml | 23 |
| Graduations | 1 ml |
| Quantité | 500 |
| Volume (métrique) | 1 ml |
| Longueur (métrique) | 150 mm |