Learn More
Thermo Scientific™ Kit de détection de la toxine de Pasteurella multocida (PMT)
Click to view available options
Quantité:
960 tests (10 plaques)
96 tests (1 plaque)
Conditionnement:
96 tests
Description
Détectez la toxine Pasteurella multocida, le facteur en cause de la rhinite atrophique progressive porcine1, avec le kit de détection de la toxine Pasteurella multocida Thermo Scientific™ Oxoid™ PMT. L’essai immuno-enzymatique est conçu pour une détection spécifique, sensible et rapide de la toxine Pasteurella multocida dans les échantillons porcins.
La rhinite atrophique progressive est une maladie porcine provoquée par une infection par les toxines de P. multocida.1 La pathogenèse de la maladie est liée à un seul composant bien caractérisé : la toxine Pasteurella multocida (PMT). Les manifestations cliniques de la maladie sont le raccourcissement ou la déformation du groin, les éternuements, l’écoulement nasal et l’épitaxie. Un taux de croissance réduit est observé dans certains cas graves.
Utilisez le kit de détection de la toxine Pasteurella multocida des systèmes ELISA pour détecter la toxine Pasteurella multocida dans les échantillons porcins.
La PMT est également appelée toxine dermonécrotique (DNT), toxine thermolabile (LT), toxine d’atrophie turbinée (TAT) et toxine ostéolytique.
Pour usage vétérinaire uniquement.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
Utilisez le kit de détection de la toxine Pasteurella multocida des systèmes ELISA pour détecter la toxine Pasteurella multocida dans les échantillons porcins.
- Simple : Les réactifs et concentrés liquides prêts à l’emploi facilitent l’application et l’exécution du dosage
- Sensible : Détectez les protéines à de faibles niveaux pour améliorer l’assurance de la sécurité.
- Spécifique : Détectez la bactérie PMT dans tout type d’échantillon, y compris les extraits de cultures mixtes primaires, notamment obtenues à partir d’écouvillonnage ou de lavage nasal2
La PMT est également appelée toxine dermonécrotique (DNT), toxine thermolabile (LT), toxine d’atrophie turbinée (TAT) et toxine ostéolytique.
Pour usage vétérinaire uniquement.
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific™.
Spécification
Spécification
| Description | Kit de détection de la toxine de Pasteurella multocida (PMT) |
| Substances à analyser détectables | Toxine Pasteurella multocida |
| Format du kit d’immunoessai | ELISA |
| Contenus des kits | Conjugué, Plaque de microtitration, Antigène de contrôle positif, Tampon de reconstitution, Bandes adhésives, Solution d’arrêt, Substrat, Concentrat de tampon de lavage, Bandelettes blanches |
| Quantité | 96 tests (1 plaque) |
| Conditions de stockage | 2°C à 8°C |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H360D-Peut nuire au foetus.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.