Learn More
DiscoverX PathHunter™ eXpress EGFR/EGFR Dimerization Assay
Click to view available options
Quantité:
1 000 ddp (10 x 96 puits)
Conditionnement:
1 kit
Description
The PathHunter™ EGFR/EGFR Dimerization eXpress kit provides an easy-to-use cell based assay to study drug candidates (small molecules or biologics) targeting receptor-receptor interaction. This kit assesses ligand (e.g. EGF) induced dimerization of EGFR/EGFR receptors. This product uses EFC technology. The cell line included overexpresses EGFR target protein fused to PK alongside EGFR target protein fused to EA. Upon ligand-induced dimerization of EGFR/EGFR , detectable EFC signal is produced. eXpress kits are a convenient, ready-to-use format which contains all materials needed to run the assay, including single-use vials of cryopreserved cells, cell plating media, detection reagent, and assay plates.
Spécification
Spécification
| Entrée du dosage | EGFR/EGFR Dimerization |
| À utiliser avec (application) | Assay-Ready eXpress Kits |
| Agoniste primaire | Recombinant Human EGF |
| Quantité | 1 000 ddp (10 x 96 puits) |
| Entrée cible | EGFR/EGFR |
| Lignée cellulaire | U2OS |
| Cible | EGFR/EGFR |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.