Learn More
Intelsius™ PathoPouch™ 95kPa with Absorbent
Click to view available options
Dimensions:
A3
A4
A5
Dimensions (L x l):
230 x 152 mm (9,1 x 6,0 po)
308 x 230 mm (12,1 x 9,1 po)
359 x 261 mm (14,1 x 10,3 po)
Comprend:
4 compartiments
6 Bays
Conditionnement:
50 pièces
Description
Suitable for the transportation of a variety of samples including:
- Diagnostic Samples
- Category A and B Infectious Substances
- Blood Vials
- Swabs
Spécification
Spécification
| Comprend | 4 compartiments |
| Dimensions | A5 |
| Type | Leak-proof Sample Pouch |
| Dimensions (L x l) | 230 x 152 mm (9,1 x 6,0 po) |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.