Learn More
Intelsius™ PathoSeal™ 95
Code produit. p-7010036
Encompass_Preferred
Click to view available options
Dimensions:
A3
A4
A5
A6
Dimensions (L x l):
139 x 99 mm (5,5 x 3,9 po)
201 x 152 mm (7,9 x 6,0 po)
284 x 200 mm (11,2 x 7,9 po)
394 x 310 mm (15,5 x 12,2 po)
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
500 pièces
Code produit. 17404612
Marque: Intelsius™ BZ013
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
The PathoSeal™ 95 is a flexible secondary packaging solution certified to withstand a pressure difference of 95 kPa in order to comply with UN3373 Biological Substance, Category B regulations.
  • Suitable for use within Category B packaging solutions
  • Tamper evident seal
  • Simple close system for fast sample collection
  • Uniquely numbered for sample traceability
  • External document pouch for relevant paperwork
  • Certified to withstand 95 kPa
Spécification
Comprend 50 mL Absorbent
Certifications/Conformité UN3373
Dimensions A6
Type Sample Transport Bag
Dimensions (L x l) 139 x 99 mm (5,5 x 3,9 po)
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.