Learn More
Paullinic acid, MedChemExpress
Description
Paullinic acid is a long-chain fatty acid that has been detected in multiple biofluids, such as blood and urine.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Paullinic acid |
| CAS | 17735-94-3 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C20H38O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (322.05 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CCCCCC/C=C\CCCCCCCCCCCC(O)=O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 310.51 |
| Poids de la formule | 310.51 |
| Afficher plus |