Learn More
PBDB-T-2F (PCE14), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 17176534
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
Code produit. 17176534
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H66179.MC
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1802013-83-7 | (C{6}{8}H{7}{6}F{2}O{2}S{8})n
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1802013-83-7
Formule moléculaire (C{6}{8}H{7}{6}F{2}O{2}S{8})n
Synonyme PCE135
Spécification
Nom chimique ou matériau PBDB-T-2 F (PCE14)
Quantité 100 mg
Forme physique Solide