Learn More
IBA Lifesciences Kit d’isolement de CD81 pour FABian™
Code produit. 15809784 Tous les produits IBA Lifesciences Produits
Click to view available options
Quantité:
10 kits, humain
1 kit, humain
Conditionnement:
1 kit
10 kits
Code produit. 15809784
Marque: IBA Lifesciences 66015001
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Le kit d’isolement de CD81 d’IBA GmbH™ pour FABian™ est destiné à l’isolement de cellules réversibles fournissant des cellules cibles sans marquage.
  • Le kit est utilisé pour la sélection de PBMC à partir de sang total ou de la couche leucocyto-plaquettaire en conjonction avec le système FABian™.
  • Il comprend CD81 Fab-Strep (humain), la colonne d’isolement cellulaire, un tampon d’isolement cellulaire, de la biotine pour l’élution cellulaire et des tubes, ainsi qu’un adaptateur Luer-Lock avec la seringue.
  • Chaque kit est suffisant pour permettre d’isoler les cellules de 9 ml de sang total en une exécution de FABian™.
Spécification
Type de produit Cell Isolation Kit
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Source du donneur Human Whole Blood
À utiliser avec (application) Isolation of label-free cells
Suffisant pour 9 mL Whole Blood
Quantité 1 kit, humain