Learn More
Melford Comprimés de PBS, 100 ml
Code produit 30018687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tablettes
Conditionnement:
100 tablettes
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30018687 100 tablettes 100 tablettes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30018687 Fournisseur Melford Code fournisseur P32080100T
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Les comprimés PBS de 100 ml font référence à des comprimés pré-pesés utilisés pour préparer un volume spécifique de solution PBS (solution saline tamponnée au phosphate).
Les comprimés de 100 ml pour le PBS font référence aux comprimés pré-pesés qui sont utilisés pour préparer un volume spécifique de solution de PBS (solution saline tamponnée au phosphate).
Les comprimés PBS de 100 ml font référence à des comprimés pré-pesés utilisés pour préparer un volume spécifique de solution PBS (solution saline tamponnée au phosphate).
Le PBS est une solution tampon largement utilisée dans la recherche biologique et biochimique. Le PBS sert de tampon polyvalent pour diverses applications, notamment la culture cellulaire, l'immunohistochimie, la recherche sur les protéines et les acides nucléiques, et les tests de diagnostic. Il contribue à maintenir un pH et une osmolarité stables, offrant des conditions optimales pour les réactions biologiques et préservant l'intégrité des cellules et des biomolécules.
Chaque comprimé contient des quantités prédéterminées de chlorure de sodium, de phosphate disodique et de phosphate monopotassique. Lorsqu'il est dissous dans de l'eau distillée ou dans un solvant approprié, le comprimé se dissout, libérant les composants et formant instantanément une solution PBS prête à l'emploi d'un volume total de 100 ml.
Ces comprimés garantissent une préparation précise et homogène du PBS, éliminant ainsi le besoin de peser et de mesurer chaque composant. Ils sont conçus pour simplifier le processus et gagner du temps dans les flux de travail de laboratoire.
Spécification
Quantité 100 tablettes