Learn More
Gibco™ PBS (10X), pH 7,2
Code produit 11514526 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
10 x 500 ml
Conditionnement:
5000mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11514526 500 ml 500mL
11524526 10 x 500 ml 5000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11514526 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 70013016
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
PBS (10X), pH 7,2
La solution saline dans un tampon phosphate (PBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour une grande variété d’applications de culture cellulaire, telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules ou des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs. La solution PBS est formulée sans calcium ni magnésium pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules. Nous proposons diverses formulations de PBS Gibco™ pour un éventail d’applications de culture cellulaire. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Utilisation prévue du produit
Pour diagnostics in vitro. MISE EN GARDE : N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La solution Gibco™ PBS est fabriquée dans une installation conforme aux bonnes pratiques de fabrication courantes située à Paisley, Écosse, Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu PBS Gibco™ fabriqué sur notre site situé à Grand Island. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Il est possible que le PBS Gibco™ sous sa forme concentrée puisse nécessiter un ajustement du pH lors de la dilution.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Concentration 10X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 7,1 à 7,3
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Osmolalité 2800 à 3200 mOsm/kg