Learn More
PBS, solution 10 X, qualité biologie moléculaire
Code produit 15825418 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
100mL
1L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15825418 1 L 1L
15815418 100 mL 100mL
15835418 5 L 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15825418 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur J75889.K2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.02€
    83.65€ / 1L
    Économisez 19.37€
    18% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Pour la recherche biologique. Thermo Scientific™ PBS, solution 10 X, qualité biologie moléculaire 0,2 μm, filtrée et distribuée dans des flacons Nalgene carrés et durables et dans une boîte verticale.
  • Composée de 80,6 mM de phosphate de sodium, 19,4 mM de phosphate de potassium, 27 mM de KCl et 1,37 M de NaCl dans dH2O de haute pureté
  • Filtré et distribué dans des flacons Nalgene carrés, durables et en carton vertical avec bec verseur pratique
  • Diluer à 1 X avec du dH2O de haute pureté pour une solution composée de 10 mM de phosphate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 7,4
Forme physique Solution
Quantité 1 L
Formule 80,6 mM de phosphate de sodium, 19,4 mM de phosphate de potassium, 27 mM de KCl et 1,37 M de NaCl dans du dH2O de haute pureté