Learn More
PBS, saline tamponnée au phosphate, poudre 1 X, pH 7,4, Fisher BioReagents
Code produit 10316743
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
98,9 grammes (produit une solution de 10 L)
492 grammes (produit une solution de 50 L)
Conditionnement:
492g
98.90g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10316743 98,9 grammes (produit une solution de 10 L) 98.90g
10562765 492 grammes (produit une solution de 50 L) 492g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10316743 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP66110
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 15-10-2026
Ajouter au panier
Réactifs biologie moléculaire
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
• PBS 1X
• En poudre concentrée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 98,9 grammes (produit une solution de 10 L)
Conditionnement Flacon poly