Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,2
Code produit 11530546 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 ml
10 x 500 ml
Conditionnement:
10 PCS
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11530546 500 ml 500mL
11540546 10 x 500 ml 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11530546 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 20012019
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
PBS, pH 7.2
La solution saline dans un tampon phosphate (PBS) est une solution saline équilibrée qui est utilisée pour une grande variété d’applications de culture cellulaire, telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs. La solution PBS est formulée sans calcium ni magnésium pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules.
Nous proposons diverses formulations de PBS Gibco™ pour un éventail d’applications de culture cellulaire.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La PBS Gibco™ est fabriquée sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit identique au milieu PBS Gibco™ fabriqué sur notre site situé en Écosse (70011-036). Ce site est également homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 7,2
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Comprend Sans pyruvate de sodium
Osmolalité 280 à 320 mOsm/kg