Description
La solution saline dans un tampon phosphate (PBS) est une solution saline équilibrée qui est utilisée pour une grande variété d’applications de culture cellulaire, telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs. La solution PBS est formulée sans calcium ni magnésium pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules.
Nous proposons diverses formulations PBS Gibco™ pour un éventail d’applications de culture cellulaire.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La PBS Gibco™ est fabriquée sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit PBS identique au milieu Gibco™ fabriqué sur notre site situé en Écosse (70011-036). Ce site est aussi homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Nous proposons diverses formulations PBS Gibco™ pour un éventail d’applications de culture cellulaire.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
La PBS Gibco™ est fabriquée sur un site conforme aux BPFa et situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485. Pour assurer la continuité de la chaîne d’approvisionnement, nous proposons un produit PBS identique au milieu Gibco™ fabriqué sur notre site situé en Écosse (70011-036). Ce site est aussi homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solution saline dans un tampon phosphate |
| Concentration | 1X |
| À utiliser avec (application) | Culture de cellules de mammifères |
| pH | 7,2 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 10 x 500 ml |
| Comprend | Sans pyruvate de sodium |
| Osmolalité | 280 à 320 mOsm/kg |