Learn More
Gibco™ PBS, pH de 7,4
Code produit 11593377 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
5 L
10 L
10 x 500 ml
Conditionnement:
10 pièces
10L
500mL
5L
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11593377 500 mL 500mL
11503387 10 x 500 ml 10 pièces
15390314 5 L 5L
15316409 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11593377 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10010015
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Gibco La solution PBS, pH 7,4, est une solution saline équilibrée idéale pour les applications de culture cellulaire. Elle est dépourvue de calcium, de magnésium et de rouge de phénol, ce qui empêche l'adhésion cellulaire et les interférences lors des analyses. Reconnue pour sa qualité, Gibco Le PBS garantit des résultats fiables lors du lavage, du transport et de la préparation des réactifs cellulaires.
Gibco La solution saline tamponnée au phosphate (PBS), pH 7,4, est une solution saline équilibrée largement utilisée dans diverses applications de culture cellulaire. Ce produit est spécialement formulé sans calcium, magnésium et rouge phénol, ce qui en fait l’idéal pour toute une série de procédures de laboratoire.
Caractéristiques principales
  • L'absence de calcium et de magnésium —empêche l'adhésion et l'agrégation cellulaires indésirables, ce qui est crucial lors de la dissociation cellulaire et de la cytométrie en flux.
  • L' absence— de rouge de phénol garantit l'absence d'interférences avec les mesures optiques et prévient les effets potentiels sur la physiologie cellulaire.
Applications
  • Le lavage des cellules avant dissociation est une étape— courante. On utilise généralement du PBS pour rincer les cellules avant la dissociation enzymatique, afin d'éliminer les chélateurs de la culture.
  • Le PBS pour le transport de cellules ou de tissus— offre un environnement stable aux cellules ou aux tissus pendant le transport.
  • Dilution des cellules pour le comptage :— le PBS est utilisé pour diluer les suspensions cellulaires afin d’obtenir un comptage précis.
  • Préparation des réactifs :— Le PBS sert de tampon dans la préparation de divers réactifs.
Pourquoi choisir PBS plutôt que DPBS ?
  • Simplicity— PBS est une formulation plus simple que la solution saline tamponnée au phosphate de Dulbecco (DPBS), qui comprend des composants supplémentaires comme le chlorure de potassium et peut être formulée avec ou sans calcium, magnésium, glucose et pyruvate. Cette simplicité fait du PBS un choix polyvalent pour les applications générales de culture cellulaire.
  • Applications spécifiques :— Le PBS est préférable pour les applications où la présence de potassium ou d’autres additifs dans le DPBS pourrait interférer avec les résultats expérimentaux.
Pourquoi choisir un pH de 7,4 plutôt qu'un pH de 7,2 ?
  • Pertinence physiologique :— un pH de 7,4 est plus proche du pH physiologique du sang humain, ce qui le rend plus approprié pour maintenir l'état naturel des cellules pendant les expériences. Ce pH est particulièrement important pour les applications impliquant des cellules de mammifères.
Pourquoi choisir Gibco PBS, pH 7,4
  • Fabrication de qualité et de fiabilité—Gibco La solution PBS, à pH 7,4, est conforme aux BPFc. ISO La norme 13485 garantit des normes élevées de qualité et de constance.
  • Des tests —approfondis, notamment des tests d'osmolalité, de pH, de stabilité, d'endotoxines et de stérilité, garantissent la qualité du produit.
  • Expérience avérée—Gibco Les produits de culture cellulaire jouissent d'une réputation établie de longue date dans la communauté scientifique, de nombreuses publications faisant état de leur utilisation. Gibco PBS, reflétant son acceptation et sa confiance généralisées auprès des chercheurs
Gibco La solution PBS, pH 7,4, est une solution fiable et de haute qualité pour diverses applications. Sa formulation sans calcium, magnésium ni rouge de phénol la rend polyvalente et adaptée à des besoins expérimentaux spécifiques. Choisir Gibco PBS garantit la constance, la qualité et le soutien d'une marque de confiance au sein de la communauté scientifique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 7,3 à 7,5
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Stérilité Stérilisation par filtration
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalité 280 à 315 mOsm/kg
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.