Learn More
Gibco™ PBS, pH de 7,4
Code produit 10728775 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 000 mL
Conditionnement:
1L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10728775 1 000 mL 1L
15374875 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10728775 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur 10010031
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport des cellules et des tissus, la dilution des cellules pour comptage et la préparation des réactifs.
Gibco Phosphate Buffered Saline (PBS), pH 7.4, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. This product is specifically formulated without calcium, magnesium, and phenol red, making it ideal for a range of laboratory procedures.
Le tampon phosphate salin (PBS) est formulé sans calcium ni magnésium pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules. Ce PBS est fabriqué sans calcium, magnésium ni rouge de phénol. La formulation complète est disponible.
  • Aucun composant d’origine animale
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Couleur Transparents
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Lavage des cellules avant dissociation ; dilution des cellules pour le comptage et la préparation des réactifs ; transport des cellules ou des tissus
pH 7,4
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 1 000 mL
Type de solution Solution saline dans un tampon phosphate
Conditionnement Bottle
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend No Calcium, No Magnesium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Méthode de stérilisation Sterile-filtered
Osmolalité 280 à 315 mOsm/kg
Qualité Cell Culture
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.