Learn More
Gibco™ PBS, pH 7,4 (qualité cytométrie en flux)
Code produit 12083469
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 L
Conditionnement:
10L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
12083469 10 L 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12083469 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A1286301
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
PBS, pH 7,4 (qualité cytométrie en flux)
La solution saline tamponnée au phosphate (PBS) est une solution saline équilibrée utilisée pour diverses applications, notamment la préparation de réactifs, la dilution des cellules pour la cytométrie en flux et comme réactif de culture cellulaire. Cette PBS Gibco™ est formulée sans calcium et magnésium pour la suspension des cellules pour la cytométrie en flux. Cette PBS n’est pas destinée à la culture cellulaire car elle n’est pas testée pour la stérilité. Nous proposons diverses formulations de PBS Gibco™ pour des applications de culture cellulaire. Trouvez le produit de culture cellulaire le mieux adapté à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture. Usage prévu du produit
À des fins de recherche uniquement : Non destiné au diagnostic ou à un usage thérapeutique chez l’animal ou l’humain.
Système de fabrication et de Qualité BPFa
Gibco™ PBS est fabriqué dans un établissement conforme aux BPFa, situé à Paisley, en Écosse, au Royaume-Uni. Ce site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Concentration 1 X
pH 7,4
Forme physique Liquide
Quantité 10 L
Type de solution Solution saline dans un tampon phosphate
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans calcium, sans magnésium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard