Learn More
PBS, Solution saline tamponnée au phosphate, Solution 10X, Fisher BioReagents™
Code produit 10204733
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500mL
1L
4 l
20L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Poly Cube
Conditionnement:
1L
20L
4L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10204733 1L Flacon Nalgene en PE 1L
10649743 20L Poly Cube 20L
12899712 4 l Poly Cube 4L
10468543 500mL Flacon poly 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10204733 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP3991
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Tampon couramment utilisé
  • Gagnez du temps et simplifiez votre étape de préparation du tampon à l’aide de la solution concentrée 10X PBS Fisher BioReagents, à diluer selon vos besoins
  • La solution 10X contient 1,37 M de NaCl, 0,027 M de KCl et 0,119 M de phosphates
  • Le pH d’une solution 1X fabriquée à partir de cette solution concentrée est de ∼ 7,4. Pour préparer une solution 1X, mélangez un volume de solution PBS 10X Fisher BioReagents et 9 volumes d’eau ultra-pure, comme BP2819
  • Filtrée et testée quant à l’absence de DNase, de RNase et de protéase
  • Le PBS est utilisé dans de nombreuses applications biochimiques pour maintenir le pH
  • Usage exclusivement réservé à la recherche en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme physique Liquide
Quantité 1L
Conditionnement Flacon Nalgene en PE