Learn More
PBS, Solution saline tamponnée au phosphate, Solution 10X, Fisher BioReagents™
Descrizione
Tampon couramment utilisé
- Gagnez du temps et simplifiez votre étape de préparation du tampon à l’aide de la solution concentrée 10X PBS Fisher BioReagents, à diluer selon vos besoins
- La solution 10X contient 1,37 M de NaCl, 0,027 M de KCl et 0,119 M de phosphates
- Le pH d’une solution 1X fabriquée à partir de cette solution concentrée est de ∼ 7,4. Pour préparer une solution 1X, mélangez un volume de solution PBS 10X Fisher BioReagents et 9 volumes d’eau ultra-pure, comme BP2819
- Filtrée et testée quant à l’absence de DNase, de RNase et de protéase
- Le PBS est utilisé dans de nombreuses applications biochimiques pour maintenir le pH
- Usage exclusivement réservé à la recherche en laboratoire.
Specifica
Specifica
| Couleur | Gris |
| Concentration | 10 X |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 20L |
| Type de solution | Solution saline dans un tampon phosphate |
| Conditionnement | Poly Cube |
| Qualité | Biochimie |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?