Learn More
PBS, solution saline dans un tampon phosphate, solution 1X, pH 7,4, Fisher BioReagents™
Code produit 10091403
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4L
20 l
Conditionnement:
20L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10091403 20 l 20L
10173433 4L 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10091403 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP243820
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Edge
PBS, solution saline dans un tampon phosphate, solution 1X, pH 7,4
Réactifs biologie moléculaire
• Une large gamme de produits pour des applications en biologie moléculaire et biochimie
• L'ensemble des produits Fisher Bioreagents est disponible sous le site internet http://www.fr.fishersci.com
• PBS 1X
• En solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 0 °C
pH 7,3 à 7,5
Forme physique Liquide
Quantité 20 l
Conditionnement Poly Cube