Learn More
PBS, solution saline dans un tampon phosphate, solution 1X, pH 7,4, Fisher BioReagents™
Code produit 10173433
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
4L
20 l
Conditionnement:
20L
4L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10173433 4L 4L
10091403 20 l 20L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10173433 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP24384
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
PBS, solution saline dans un tampon phosphate, solution 1X, pH 7,4
Réactifs biologie moléculaire
• PBS 1X
• En solution
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point de fusion 0 °C
pH 7,3 à 7,5
Forme physique Liquide
Quantité 4L
Conditionnement Poly Cube