Learn More
MP Biomedicals™ Comprimés de solution saline dans un tampon phosphate (PBS)
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsDescription
- Pas besoin de pesée ni de mélange de produits chimiques
- Il suffit de dissoudre les comprimés de PBS dans de l’eau
- Un comprimé dissous dans 100 mL d'eau donne une solution tampon contenant 0,01 M de phosphate, 0,0027 M de KCl et 0,137 M de NaCl, à pH 7,4 et à 25 °C.
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solution saline dans un tampon phosphate |
| Forme physique | Tablet |
| Quantité | 100 tablettes |
| Formule moléculaire | ClK |
| Numéro MDL | MFCD00011360 |
| Comprend | Sans calcium, sans magnésium |
| Clé InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Cl-].[K+] |
| Nom IUPAC | chlorure de potassium |
| Poids moléculaire (g/mol) | 74.55 |