Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Bouchons à vis rouge en PBT avec ouverture
Click to view available options
Diamètre (métrique):
9,5 mm
11 mm
15 mm
20 mm
Filetage (métrique):
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
Conditionnement:
10 pièces
Spécification
Spécification
| Couleur | Rouge |
| À utiliser avec (application) | Tubes à vis |
| Comprend | Ouverture et filetage DIN (GL) |
| Matériau | PBT |
| Température max. (métrique) | 180°C |
| Quantité | 10Pack |
| Matériau de la vis | PBT |
| Gamme de produits | Bouchon |
| Filetage (métrique) | GL 32 |
| Type de produit | Bouchon à vis |
| Afficher plus |