Learn More
VACUUBRAND™ Pompe à vide Peltronic PC 3001 VARIO™pro EK
Code produit. 10421065 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Débit:
1,2 CFM
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10421065
Marque: VACUUBRAND™ 20696735
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Cette unité de pompage de chimie VARIO™ permet de contrôler le vide grâce à une adaptation précise et continue de la vitesse du moteur de la pompe à membrane
Cette unité de pompage de chimie VARIO™ permet de contrôler le vide grâce à une adaptation précise et continue de la vitesse du moteur de la pompe à membrane. Le contrôle de la vitesse du moteur à la demande prolonge considérablement la durée de vie de la membrane. La pompe de base est le MD 1C VARIO-SP qui répond aux exigences de vide strictes pour la plupart des solvants à point d’ébullition élevé. Le séparateur à l’entrée (AK) en verre avec revêtement protecteur retient les particules et les gouttelettes liquides. Le condenseur d’émission électronique Peltronic™ condense les vapeurs de solvants sans liquide de refroidissement externe, comme l’eau ou la glace sèche. Les éléments Peltier sont utilisés comme système de refroidissement. Toutes les pièces mouillées sont résistantes aux attaques chimiques. Le condenseur est spécialement conçu pour être ajouté aux unités de pompage existantes et permet le remplacement des condenseurs courants en verre. Le condenseur est parfaitement adapté aux applications où l’eau de refroidissement n’est pas disponible ou souhaitée en raison de réservations environnementales sur l’utilisation de l’eau, ou de problèmes de coût et de productivité associés aux condenseurs de glace sèche, ou risque d’inondation provenant d’une fuite de la tuyauterie d’eau de refroidissement. Ce système est souvent demandé pour les réseaux de vide intégrés aux mobilier de laboratoire. Si Peltronic™ est connecté à un contrôleur de vide CVC 3000, il est activé/désactivé automatiquement à la demande. L’unité de pompage complète PC 3001 VARIOpro EK Peltronic est disponible en série, autres unités de pompage avec Peltronic™ sur demande.
  • Contrôleur de vide CVC 3000 facile à utiliser via des menus en texte clair, avec vanne de ventilation intégrée
  • Adaptation automatique du niveau de vide tout au long du processus pour une reproductibilité élevée du processus et un fonctionnement sans surveillance, temps de traitement courts grâce au contrôle de vide (sans hystérésis) à fluctuation nulle, même pour de grandes quantités de vapeur
  • Vide optimisé même avec un ballast à gaz
  • Fonctionnement silencieux et très faible vibration
  • Excellente comptabilité environnementale grâce à une récupération efficace des solvants
Informations sur la commande
Incluent :
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Vide max. 1,5 torr (sans ballast à gaz), 3 torr (avec ballast à gaz)
Puissance (CV) 0.21 hp
Comprend IEC Plug EN 60320, Manual, Peltronic Emission Condenser
Régime moteur 0 à 3000 tr/min
Certifications/Conformité Conformité ATEX II 3G IIC T3 X, CAN/CSA C22.2 61010-1-12, CE, DIN EN 1012-2:2011, DIN EN 12100:2001, DIN EN 50581:2013, DIN EN 61010-1:2011, DIN EN 61326-1:2013, CEI 61010-1:2010, certification NRTL, TUV, UL 61010A 61010-1:2012
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Dimensions (L x l x H) 300 x 370 x 400 mm
Matériau Fluoroplastique (boîtier)
Modèle PC 3001 VARIOpro EK Peltronic
Niveau sonore 42 dB(A)
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 10°C
Débit 1,2 CFM
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (métrique) 398.78 mm
Longueur totale (métrique) 299.72 mm
Largeur totale (métrique) 370.84 mm
Type de pompe Pompe à membrane
Classification du boîtier IP20
Nbre de têtes de pompe 4
Propriétés de résistance Chemical-Resistant
Température (impériale) min. 50°F
Applications Séchage
Type d’huile Sans huile
Nbre d’étapes 3
Pression maximale 16 psi
Tension 100 à 120 / 200 à 230 V