Learn More
Thermo Scientific™ Circulateurs à immersion PC201
Ces circulateurs disposent d’un système de chauffage de 3,0 Kw permettant une montée en température rapide et d’une pompe en acier inoxydable avec rotors en céramique. Ils fonctionnent en outre à des températures extrêmes comprises entre -50° et +200°C.
3462.00€ - 3710.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Marquage CE, homologation UL, CSA, RoHS |
---|---|
Communications | USB |
Débit | 24 l/min |
Type de pompe | Pompe foulante, pompe d’aspiration |
Gamme de températures | 13°C à 300°C |
Code produit | Marque | Modèle | Tension | Fréquence | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Tension | Fréquence | Prix | Quantité et disponibilité | |||
12717667
|
Thermo Scientific™
1580005B |
PC201 | 200 / 230 V | 50/60 Hz |
3462.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
12602835
|
Thermo Scientific™
1580025 |
PC201 avec pont | 200 / 230 V | 50/60 Hz |
3710.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
Les circulateurs à immersion Thermo Scientific™ PC201 disposent d’un système de chauffage de 3,0 kW permettant une montée en température plus rapide, et d’une pompe en acier inoxydable avec rotors en céramique. Ils fonctionnent en outre à des températures extrêmes comprises entre 13° et 300°C. Ils sont dotés d’un affichage numérique amélioré et d’un pavé tactile facile à régler qui vous permettent d’ajuster aisément la température en fonction des besoins spécifiques de votre application.
- Température max. : 150 °C
- Stabilité de la température : 0,015
- Système de chauffage à 3,0 kW pour une montée en température plus rapide
- Pompe entièrement en acier inoxydable avec rotors en céramique
- Pompe foulante/aspirante avec pression de 560 mbar et flux de 24 l/min.
- Puissance de chauffage de 1,2 kW
- Contrôle de la température externe via le port de capteur PT100
- Alarmes de seuils d’application pour la protection des essais
- Limites de températures haute et basse
- Sept langues disponibles (anglais, allemand, français, espagnol, italien, chinois et japonais)
- Dix programmes de montée en température avec modification pendant le fonctionnement ou mise en pause
- Port USB pour le contrôle à distance.
- Horloge en temps réel.
- Connexions de ports multifonctions
- Pompe de surpression (1 bar supplémentaire).
- Chauffage avec booster (2 kW supplémentaires).
- Dispositif d’auto-remplissage.
- Boîtier de vanne magnétique / d’électrovanne (exemple : contrôle du refroidissement de l’eau du robinet).
Informations de commande :
Embouts cannelés de 8 et 12 mm avec pont (-0025 uniquement), raccord de pompe pour la circulation externe et cordon d’alimentation de 1,8 m (6 pi)
Spécification
Marquage CE, homologation UL, CSA, RoHS | |
24 l/min | |
13°C à 300°C | |
500 mbar/8,12 psi | |
9,2 x 7,4 x 16,6 po (23,3 x 18,9 x 42,1 cm) | |
23,3 cm | |
18,9 cm | |
42,1 cm | |
4,7 kg | |
200 / 230 V |
USB | |
Pompe foulante, pompe d’aspiration | |
3 kW | |
0,01°C | |
9,2 in | |
7,4 in | |
16,6 in | |
10,4 lb | |
200/230 V, 50/60 Hz | |
50/60 Hz |