missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Liofilchem™ Plate Count Agar
Click to view available options
:
Format : Plaque de 90 mm
Description
Boîtes précoulées milieux standards et chromogènes
• Boîtes gelose PCA 90mm
• Boîtes gelose PCA 90mm
Spécification
Spécification
| Origine de la fabrication | Italy |
| Stérilité | Non stérile |
| Classe d’organisme cible | Gram-positive Organisms |
| À utiliser avec (application) | Determination of the total microbial content from food and animal feed, water and other materials |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu