Learn More
PCB n° 180 100 μg/mL dans l'hexane, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30325062
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mL
Conditionnement:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30325062 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30325062 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09011166HE
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 2 mL
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice Hexane