Learn More
PCB n° 52 100 μg/mL dans l'hexane, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30318767
Change view
Click to view available options
Quantité:
2 mL
Unit Size:
2mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
30318767 2 mL 2mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30318767 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREGA09011150HE
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
This item is not returnable. View return policy
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Quantité 2 mL
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvant ou matrice n-Hexane