Learn More
BRAND™ Bouchons PCR 12 barrettes
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Transparent
Vert
Conditionnement:
125 pièces
80 pièces
Description
Fabriqués à partir de plastiques vierges de haute qualité pour des résultats excellents et reproductibles dans la plupart des applications de PCR et fabriqués sans lubrifiants ni additifs chimiques susceptibles de contaminer les réactifs et les échantillons.
- Autoclavables
- Exempt de RNase, de DNase et d’ADN
- Tous les bouchons à 12 barrettes sont bombés et disponibles dans une variété de couleurs pour l’identification des échantillons
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes PCR |
| Forme | Domed |
| Stérilité | Non-sterile |
| Matériau | Polypropylène |
| Exempt de DNase | Oui |
| Exempt de RNase | Oui |
| Type de bouchon | Domed Strip Cap |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Closure Included | Yes |
| Afficher plus |